Tlačiť
Jodid rtuťnatý ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16130.22 A16130.36
A16130.22EA 135.18 EUR
A16130.22 A16130.36
Jodid rtuťnatý ≥99%
Jodid rtuťnatý
Purity: 99+% CAS No.: 7774-29-0 Molecular Formula: HgI2 Formula Weight: 454.40 Odour: Odourless Melting Point: 259° Boiling Point: 350° subl. Merck Reference: 14,5879 UN No.: 1638 MDL No.: MFCD00011044
Vzorec: HgI₂
Teplota varu: 350 °C (subl.)
Teplota tavenia: 259 °C
Hustota: 6,28
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011044
Číslo CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
OSN: 1638
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,5879