Jodid kademnatý ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A18079.14
A18079.22
A18079.14EA
47.33
EUR
A18079.14
A18079.22
Jodid kademnatý ≥98%
Jodid kademnatý
Purity: 98%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Vzorec:
CdI₂ Teplota varu: 787 °C Teplota tavenia: 387…389 °C Hustota: 5,67 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010920 Číslo CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 OSN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1621 |