Jodid kademnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cadmium iodide
43442.22
43442.14
43442.22EA
635.29
EUR
43442.22
43442.14
Jodid kademnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Jodid kademnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7790-80-9
Molecular Formula: CdI2
Formula Weight: 366.21
Physical Form: Powder
Density: 5.67
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: 387-389°
Boiling Point: 787°
Merck Reference: 14,1621
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010920
Vzorec:
CdI₂ Mw: 366.22 Teplota varu: 787 °C Teplota tavenia: 387…389 °C Hustota: 5.67 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010920 Číslo CAS: 7790-80-9 EINECS: 232-223-6 OSN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,1621 |