Tlačiť
Jodid kademnatý, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Ampuled under argon
35683.03 35683.06 35683.14
35683.03EA 52.55 EUR
35683.03 35683.06 35683.14
Jodid kademnatý, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Jodid kademnatý
Purity: 99.9985% CAS No.: 7790-80-9 Molecular Formula: CdI2 Formula Weight: 366.21 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 5.67 Appearance: White to yellow Odour: Odourless Melting Point: 387-389° Boiling Point: 787° Merck Reference: 14,1621 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010920
Vzorec: CdI₂
Teplota varu: 787 °C
Teplota tavenia: 387…389 °C
Hustota: 5,67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010920
Číslo CAS: 7790-80-9
EINECS: 232-223-6
OSN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,1621