Zinc fluoride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
363910250
363912500
ACRO363910250EA
77.02
EUR
ACRO363910250
ACRO363912500
Zinc fluoride 98%
Zinc fluoride
Vzorec:
F₂Zn Mw: 103.39 Teplota varu: 1500 Teplota tavenia: 872…910 °C Hustota: 4.95 |
Číslo MDL:
MFCD00011298 Číslo CAS: 7783-49-5 EINECS: 232-001-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Fluoride (F) | 36.0 to 37.8 % |