Tlačiť
Cadmium(II) fluoride ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cadmium fluoride
40203.14 40203.22
40203.14EA 188.66 EUR
40203.14 40203.22
Cadmium(II) fluoride ≥99.99% (metals basis), Puratronic®
Cadmium(II) fluoride
Purity: 99.99% CAS No.: 7790-79-6 Molecular Formula: CdF2 Formula Weight: 150.40 Physical Form: Powder Density: 6.64 Melting Point: 1100° Boiling Point: 1758° Merck Reference: 14,1619 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010919
Vzorec: CdF₂
Mw: 150.41
Teplota varu: 1758 °C
Teplota tavenia: 1100 °C
Hustota: 6.64
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010919
Číslo CAS: 7790-79-6
EINECS: 232-222-0
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,1619