Uhličitan kademnatý, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
212320010
212322500
ACRO212320010EA
330.53
EUR
ACRO212320010
ACRO212322500
Uhličitan kademnatý, pure
Uhličitan kademnatý
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | 60.0 to 63.0 % (Cd) |