Tlačiť
Kyanid zinečnatý 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) cyanide
368070050 368072500 368070010
ACRO368070050EA 32.57 EUR
ACRO368070050 ACRO368072500 ACRO368070010
Kyanid zinečnatý 98%, pure
Kyanid zinečnatý
Vzorec: C₂N₂Zn
Mw: 117.43
Teplota tavenia: 800
Hustota: 1.852
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011292
Číslo CAS: 557-21-1
EINECS: 209-162-9
OSN: 1713
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,10264
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥97.5 %