Tlačiť
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
MQ200
Z0152-100G Z0152-1KG Z0152-500G
SIALZ0152-100GEA 48.07 EUR
SIALZ0152-100G SIALZ0152-1KG SIALZ0152-500G
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185