Tlačiť
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
MQ200
456845-25G 456845-5G
SIAL456845-25GEA 418.19 EUR
SIAL456845-25G SIAL456845-5G
Chlorid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185