Tlačiť
Chlorid zinečnatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
MQ300
1.08816.0250 1.08816.1000
1.08816.0250EA 50.87 EUR
1.08816.0250 1.08816.1000
Chlorid zinečnatý, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO analysis_for, Supelco®
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 283
Hustota: 2.91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 4320 g/l (25 °C)
Melting Point 283 °C
Molar Mass 136.30 g/mol
Bulk Density 1400 - 1800 kg/m3
Boiling Point 732 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.33 hPa (428 °C)
Density 2.91 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material