Chlorid zinečnatý, anhydrous 99,95 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
87900.14
87900.22
87900.88
87900.14EA
106.55
EUR
87900.14
87900.22
87900.88
Chlorid zinečnatý, anhydrous 99,95 Metals basis
Chlorid zinečnatý
Purity: 99.95%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
Physical Form: Lump
Density: 2.91
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Vzorec:
ZnCl₂ Mw: 136.3 Teplota varu: 732 °C Teplota tavenia: 290 °C Hustota: 2.91 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011295 Číslo CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 OSN: 2331 ADR: 8 III Merck Index: 14,10132 |