Chlorid zinečnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: ZnCl2
Formula Weight: 136.29
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 2.91
Melting Point: 290°
Boiling Point: 732°
Merck Reference: 14,10132
UN No.: 2331
MDL No.: MFCD00011295
Vzorec:
ZnCl₂ Teplota varu: 732 °C Teplota tavenia: 290 °C Hustota: 2,91 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011295 Číslo CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 OSN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 14,10132 |