Tlačiť
Chlorid zinečnatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
Ampuled under argon
13694.09 13694.18
13694.09EA 161.03 EUR
13694.09 13694.18
Chlorid zinečnatý, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Chlorid zinečnatý
Purity: 99.99% CAS No.: 7646-85-7 Molecular Formula: Cl2Zn Formula Weight: 136.29 Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon Density: 2.91 Melting Point: 290° Boiling Point: 732° Merck Reference: 14,10132 UN No.: 2331 MDL No.: MFCD00011295
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732 °C
Teplota tavenia: 290 °C
Hustota: 2.91
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 14,10132