Tlačiť
Chlorid zinečnatý 97+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
424595000 424590025 424592500
ACRO424595000EA 127.96 EUR
ACRO424595000 ACRO424590025 ACRO424592500
Chlorid zinečnatý 97+% ACS
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Teplota varu: 732 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 293 °C
Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤600 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Oxychloride passes test
Insoluble matter ≤0.005 %