Chlorid zinečnatý 97+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
424595000
424590025
424592500
ACRO424595000EA
127.96
EUR
ACRO424595000
ACRO424590025
ACRO424592500
Chlorid zinečnatý 97+% ACS
Chlorid zinečnatý
Vzorec:
ZnCl₂ Teplota varu: 732 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 293 °C Hustota: 2,91 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011295 Číslo CAS: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 OSN: 2331 ADR: 8,III Merck Index: 13,10185 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Titration Argentometric | ≥97.0 % |
Nitrate (NO3) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Ammonium (NH4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤600 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤200 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Oxychloride | passes test |
Insoluble matter | ≤0.005 % |