Tlačiť
Chlorid zinečnatý, anhydrous 99.99% Trace metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
380130050 380130250
ACRO380130050EA 118.17 EUR
ACRO380130050 ACRO380130250
Chlorid zinečnatý, anhydrous 99.99% Trace metals basis
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 293 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.01 %