Tlačiť
Chlorid zinečnatý 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
318170100 318170500
ACRO318170100EA 81.71 EUR
ACRO318170100 ACRO318170500
Chlorid zinečnatý 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 293 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %