Tlačiť
Chlorid zinečnatý 98.5% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc dichloride, Dichlorozinc, Zinc (II) chloride
198945000 198940025
ACRO198945000EA 94.13 EUR
ACRO198945000 ACRO198940025
Chlorid zinečnatý 98.5% for analysis
Chlorid zinečnatý
Vzorec: ZnCl₂
Mw: 136.3
Teplota varu: 732
Teplota tavenia: 293 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011295
Číslo CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
OSN: 2331
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10185
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤30 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Oxide chloride (ZnO) ≤1.2 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Total nitrogen ≤0.002 %