Tlačiť
Chlorid rtuťnatý 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
25384.185EA 199.88 EUR
25384.185 25384.232 25384.298
Chlorid rtuťnatý 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent
Chlorid rtuťnatý
Vzorec: HgCl₂
Mw: 271.5
Teplota varu: 302
Teplota tavenia: 273
Hustota: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011041
Číslo CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
OSN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (dried basis) 99.5 --> 100.5 %
Identification Passes test
Acidity or alkalinity Passes test
Appearance of solution Passes test
Mercury (I) chloride Passes test
Solution in ethyl ether Passes test
Loss on drying (under vacuum; 24 h) Max. 1.0 %
Residue after reduction Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to ACS Passes test