Chlorid rtuťnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7487-94-7
Molecular Formula: Cl2Hg
Formula Weight: 271.50
Physical Form: Powder
Density: 5.4
Refractive Index: 1.8590
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 280-282°
Boiling Point: 302°
Merck Reference: 14,5876
UN No.: 1624
MDL No.: MFCD00011041
Vzorec:
HgCl₂ Teplota varu: 302 °C Teplota tavenia: 280…282 °C Hustota: 5,4 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011041 Číslo CAS: 7487-94-7 EINECS: 231-299-8 OSN: 1624 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,5876 |