Tlačiť
Chlorid rtuťnatý 99.5+% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
423931000 423935000 423930025
ACRO423931000EA 82.92 EUR
ACRO423931000 ACRO423935000 ACRO423930025
Chlorid rtuťnatý 99.5+% ACS
Chlorid rtuťnatý
Vzorec: HgCl₂
Mw: 271.5
Teplota varu: 302
Teplota tavenia: 277 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011041
Číslo CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
OSN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric ≥99.5 %
Solubility (in ethyl ether) Passes test
Iron (Fe) ≤20 ppm
Residue after reduction ≤0.02 %