Tlačiť
Chlorid rtuťnatý 99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mercuric chloride, Mercury Chloride, Mercury dichloride
201430250 201431000 201435000 201430010
ACRO201430250EA 36.97 EUR
ACRO201430250 ACRO201431000 ACRO201435000 ACRO201430010
Chlorid rtuťnatý 99.5%
Chlorid rtuťnatý
Vzorec: HgCl₂
Mw: 271.5
Teplota varu: 302 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 277 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011041
Číslo CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
OSN: 1624
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05901
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals (May contain black particles)
Titration Complexometric ≥99.4 %