Tlačiť
Cadmium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Cadmium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
655198-100G 655198-5G
SIAL655198-100GEA 173.04 EUR
SIAL655198-100G SIAL655198-5G
Cadmium(II) chloride, Sigma-Aldrich®
Cadmium(II) chloride
Vzorec: CdCl₂
Mw: 183.32
Teplota varu: 967
Teplota tavenia: 565
Hustota: 4.05 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010916
Číslo CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
OSN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01653