Tlačiť
Cadmium(II) chloride, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cadmium chloride
Ampuled under argon
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
42852.04EA 58.97 EUR
42852.04 42852.09 42852.18 42852.30
Cadmium(II) chloride, ultra dry ≥99.996% (metals basis)
Cadmium(II) chloride
Purity: 99.996% CAS No.: 10108-64-2 Molecular Formula: CdCl2 Formula Weight: 183.32 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Density: 4.047 Melting Point: 568° Boiling Point: 960° Merck Reference: 14,1617 UN No.: 2570 MDL No.: MFCD00010916
Vzorec: CdCl₂
Mw: 183.32
Teplota varu: 960 °C
Teplota tavenia: 568 °C
Hustota: 4.047
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010916
Číslo CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
OSN: 2570
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1617