Cadmium(II) chloride, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Cadmium chloride
11860.14
11860.22
11860.14EA
173.69
EUR
11860.14
11860.22
Cadmium(II) chloride, anhydrous ≥99.99% (metals basis)
Cadmium(II) chloride
Purity: 99.99%
CAS No.: 10108-64-2
Molecular Formula: CdCl2
Formula Weight: 183.32
Physical Form: Powder
Density: 4.047
Melting Point: 568°
Boiling Point: 960°
Merck Reference: 14,1617
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00010916
Vzorec:
CdCl₂ Teplota varu: 960 °C Teplota tavenia: 568 °C Hustota: 4,047 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010916 Číslo CAS: 10108-64-2 EINECS: 233-296-7 OSN: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1617 |