Tlačiť
Cadmium(II) chloride 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
296330050 296330250
ACRO296330050EA 74.21 EUR
ACRO296330050 ACRO296330250
Cadmium(II) chloride 99.99% (trace metals basis)
Cadmium(II) chloride
Vzorec: CdCl₂
Teplota varu: 967 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 568 °C
Hustota: 4,05 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010916
Číslo CAS: 10108-64-2
EINECS: 233-296-7
OSN: 2570
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,01653
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %