Tlačiť
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
451398-25G 451398-5G
SIAL451398-25GEA 455.44 EUR
SIAL451398-25G SIAL451398-5G
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Mw: 225.2
Teplota varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 394
Hustota: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011294
Číslo CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182