Tlačiť
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
230022-10G 230022-50G
SIAL230022-10GEA 210.69 EUR
SIAL230022-10G SIAL230022-50G
Bromid zinečnatý, Sigma-Aldrich®
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Mw: 225.2
Teplota varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 394
Hustota: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011294
Číslo CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182