Tlačiť
Bromid zinečnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
8.18631.0005EA 43.66 EUR
8.18631.0005 8.18631.0250 8.18631.1000
Bromid zinečnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Mw: 225.2
Teplota varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 394
Hustota: 4.22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011294
Číslo CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
OSN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,10182
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 4470 g/l (20 °C)
Melting Point 394 °C
Molar Mass 225.2 g/mol
Boiling Point 697 °C (1013 mbar)
Density 4.2 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hill Formula Br2Zn
Chemical Formula ZnBr2