Bromid zinečnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Zinc (II) bromide
Ampuled under argon
35725.06
35725.22
35725.06EA
150.21
EUR
35725.06
35725.22
Bromid zinečnatý, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Bromid zinečnatý
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Vzorec:
Br₂Zn Mw: 225.2 Teplota varu: 650 °C Teplota tavenia: 394 Hustota: 4.201 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011294 Číslo CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 OSN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 14,10129 |