Tlačiť
Bromid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) bromide
212770025 212770100 212770500
ACRO212770025EA 54.15 EUR
ACRO212770025 ACRO212770100 ACRO212770500
Bromid zinečnatý 99.999% (trace metals basis), extra pure
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Teplota varu: 670…680 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 394 °C
Hustota: 4,22 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011294
Číslo CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
OSN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 13,10182
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %