Tlačiť
Bromid zinečnatý, anhydrous 98%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Zinc (II) bromide
202101000 202105000 202100025
ACRO202101000EA 64.09 EUR
ACRO202101000 ACRO202105000 ACRO202100025
Bromid zinečnatý, anhydrous 98%, extra pure
Bromid zinečnatý
Vzorec: Br₂Zn
Mw: 225.2
Teplota varu: 697 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 394 °C
Hustota: 4.22 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011294
Číslo CAS: 7699-45-8
EINECS: 231-718-4
OSN: 3260
ADR: 8 II
Merck Index: 13,10182
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤2 % (K.F.)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm