Tlačiť
Bromid rtuťnatý ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Mercuric bromide, Mercury dibromide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04421.0050 1.04421.0250
1.04421.0050EA 295.61 EUR
1.04421.0050 1.04421.0250
Bromid rtuťnatý ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Bromid rtuťnatý
Vzorec: Br₂Hg
Mw: 360.4
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 236
Hustota: 6.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011040
Číslo CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
OSN: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05900
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol) ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.25 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur 322 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 3.0 hPa (150 °C)
Density 6.1 g/cm3 (25 °C)
pH 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials