Tlačiť
Bromid rtuťnatý ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mercuric bromide, Mercury dibromide
44816.14 44816.22
44816.14EA 72.9 EUR
44816.14 44816.22
Bromid rtuťnatý ACS
Bromid rtuťnatý
CAS No.: 7789-47-1 Molecular Formula: Br2Hg Formula Weight: 360.40 Physical Form: Powder Density: 6.05 Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 236° Boiling Point: 322-325° subl. Solubility: Soluble in hot alcohol, methanol, HCl, HBr Merck Reference: 14,5875 UN No.: 1634 MDL No.: MFCD00011040
Vzorec: Br₂Hg
Mw: 360.4
Teplota varu: 322…325 °C (subl.)
Teplota tavenia: 236
Hustota: 6.05
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011040
Číslo CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
OSN: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,5875