Tlačiť
Bromid rtuťnatý 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mercuric bromide, Mercury dibromide
190491000 190495000
ACRO190491000EA 156.22 EUR
ACRO190491000 ACRO190495000
Bromid rtuťnatý 99+%
Bromid rtuťnatý
Vzorec: Br₂Hg
Mw: 360.4
Teplota varu: 320
Teplota tavenia: 236
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011040
Číslo CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
OSN: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05900
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤2000 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in methanol)