Tlačiť
Síran stříbrný 98, TECHNICAL
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Disilver sulphate
21589.153EA 297.22 EUR
21589.153 21589.233
Síran stříbrný 98, TECHNICAL
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
Mw: 311.8
Teplota varu: 1085
Teplota tavenia: 655
Hustota: 5.45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003407
Číslo CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 98 %