Tlačiť
Síran stříbrný ACS analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01509.0025 1.01509.0100
1.01509.0025EA 284 EUR
1.01509.0025 1.01509.0100
Síran stříbrný ACS analytical reagent, Supelco®
Síran stříbrný
Vzorec: Ag₂SO₄
Teplota varu: 1085 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 655 °C
Hustota: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003407
Číslo CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 8 g/l (25 °C)
Melting Point 655 °C
Molar Mass 311.8 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Density 5.45 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (5 g/l, H2O, 25 °C)