Tlačiť
Copper(I) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
298212-250G 298212-50G
SIAL298212-250GEA 456.08 EUR
SIAL298212-250G SIAL298212-50G
Copper(I) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Copper(I) thiocyanate
Vzorec: CCuNS
Hustota: 2,846 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00010980
Číslo CAS: 1111-67-7
EINECS: 214-183-1
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02699