Copper(I) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Varování
|
Synonymá:
Copper thiocyanate, Copper (I) rhodanide, Cuprous thiocyanate, Copper rhodanide
M-Clarity™ quality level = MQ100
298212-250G
298212-50G
SIAL298212-250GEA
456.08
EUR
SIAL298212-250G
SIAL298212-50G
Copper(I) thiocyanate, Sigma-Aldrich®
Copper(I) thiocyanate
Vzorec:
CCuNS Hustota: 2,846 g/cm³ (15 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00010980 Číslo CAS: 1111-67-7 EINECS: 214-183-1 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02699 |