Tlačiť
Silver(I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Disilver sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
241474-25G 241474-5G
SIAL241474-25GEA 466.51 EUR
SIAL241474-25G SIAL241474-5G
Silver(I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Silver(I) sulphide
Vzorec: Ag₂S
Teplota tavenia: 842 °C
Hustota: 7,23 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00003406
Číslo CAS: 21548-73-2
EINECS: 244-438-2
Merck Index: 12,08677