Silver(I) sulphide ≥99.995% (metals basis), Premion®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Disilver sulphide
12113.06
12113.14
12113.06EA
276.77
EUR
12113.06
12113.14
Silver(I) sulphide ≥99.995% (metals basis), Premion®
Silver(I) sulphide
Purity: 99.995%
CAS No.: 21548-73-2
Molecular Formula: Ag2S
Formula Weight: 247.80
Physical Form: Powder
Density: 7.317
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 825°
Merck Reference: 14,8530
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003406
Vzorec:
Ag₂S Teplota tavenia: 825 °C Hustota: 7,317 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003406 Číslo CAS: 21548-73-2 EINECS: 244-438-2 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,8530 |