Tlačiť
Copper(II) sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Copper sulphide, Cupric sulphide, Copper(II)sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
342467-100G 342467-500G
SIAL342467-100GEA 138.39 EUR
SIAL342467-100G SIAL342467-500G
Copper(II) sulphide, Sigma-Aldrich®
Copper(II) sulphide
Vzorec: CuS
Mw: 95.61
Hustota: 4.6 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00016066
Číslo CAS: 1317-40-4
EINECS: 215-271-2
Merck Index: 12,02724