Tlačiť
Copper(II) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
42925.18 42925.30 42925.A1
42925.18EA 150.42 EUR
42925.18 42925.30 42925.A1
Copper(II) sulphide ≥99.8% (metals basis)
Copper(II) sulphide
Purity: 99.8% CAS No.: 1317-40-4 Molecular Formula: CuS Formula Weight: 95.60 Physical Form: -200 Mesh Powder Density: 3.9-4.6 Refractive Index: 1.45 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Melting Point: 220° dec. Merck Reference: 14,2655 MDL No.: MFCD00016066
Vzorec: CuS
Teplota tavenia: 220 °C (rozkl.)
Hustota: 3,9…4.6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016066
Číslo CAS: 1317-40-4
EINECS: 215-271-2
Merck Index: 14,2655