Tlačiť
Copper (I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Dicopper sulphide, Chacolcite, Copper(i)sulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
342459-1KG 342459-250G
SIAL342459-1KGEA 1299.64 EUR
SIAL342459-1KG SIAL342459-250G
Copper (I) sulphide, Sigma-Aldrich®
Copper (I) sulphide
Vzorec: Cu₂S
Teplota tavenia: 1100 °C
Hustota: 5,783 g/cm³ (25 °C)
Číslo MDL: MFCD00016062
Číslo CAS: 22205-45-4
EINECS: 244-842-9
Merck Index: 13,02697