Tlačiť
Silver(II) oxide
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207850100 207850500
ACRO207850100EA 94.67 EUR
ACRO207850100 ACRO207850500
Silver(II) oxide
Silver(II) oxide
Vzorec: AgO
Teplota tavenia: >100 °C (rozkl.)
Hustota: 7,44 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00044285
Číslo CAS: 1301-96-8
EINECS: 215-098-2
OSN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08666
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to black Powder
Assay 85.5 to 88 % (AG)