Tlačiť
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ quality level = MQ100
450804-10G 450804-50G
SIAL450804-10GEA 374.92 EUR
SIAL450804-10G SIAL450804-50G
Oxid měďnatý, Sigma-Aldrich®
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Mw: 79.55
Teplota varu: 2000
Teplota tavenia: 1326
Hustota: 4.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010979
Číslo CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674