Tlačiť
Oxid měďný, red ≥86% (Cu basis), Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Cuprous oxide, Dicopper oxide
12841-2.5KG 12841-500G
12841-2.5KGEA 389.89 EUR
12841-2.5KG 12841-500G
Oxid měďný, red ≥86% (Cu basis), Fluka™
Oxid měďný
Vzorec: Cu₂O
Teplota varu: 1800 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1,230 °C
Hustota: 6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010974
Číslo CAS: 1317-39-1
EINECS: 215-270-7
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02694
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of Cu Min. 86 %
Silver (Ag) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.05 %
Nickel (Ni) Max. 0.01 %