Tlačiť
Jodid stříbrný ≥99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11419.14 11419.22
11419.14EA 289.21 EUR
11419.14 11419.22
Jodid stříbrný ≥99.9% (metals basis)
Jodid stříbrný
Purity: 99.9% CAS No.: 7783-96-2 Molecular Formula: AgI Formula Weight: 234.77 Physical Form: Crystalline Density: 5.67 Appearance: Yellow Odour: Odourless Melting Point: 558° Solubility: Insoluble in water, acids, ammonium carbonate. Freely soluble in alkali cyanides and iodides Merck Reference: 14,8516 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003412
Vzorec: AgI
Teplota varu: 1506 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 558 °C
Hustota: 5,67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003412
Číslo CAS: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8516