Tlačiť
Gold(I) iodide ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
16617.03 16617.06
16617.03EA 281.19 EUR
16617.03 16617.06
Gold(I) iodide ≥99%
Gold(I) iodide
Purity: 99% CAS No.: 10294-31-2 Molecular Formula: AuI Formula Weight: 323.87 Physical Form: Crystalline Density: 8.25 Melting Point: 120° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in alkali iodide, cyanide solutions. Decomposes in warm acids UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014175
Vzorec: AuI
Teplota tavenia: 120 °C (rozkl.)
Hustota: 8,25
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00014175
Číslo CAS: 10294-31-2
EINECS: 233-656-3
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04530