Tlačiť
Silver(II) fluoride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11610.04 11610.09 11610.18
11610.04EA 78.22 EUR
11610.04 11610.09 11610.18
Silver(II) fluoride ≥98%
Silver(II) fluoride
Purity: 98+% CAS No.: 7783-95-1 Molecular Formula: AgF2 Formula Weight: 145.87 Physical Form: Crystalline Density: 4.6 Appearance: Brown Melting Point: 690° Merck Reference: 14,8513 UN No.: 3084 MDL No.: MFCD00003411
Vzorec: AgF₂
Teplota tavenia: 690 °C
Hustota: 4,6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003411
Číslo CAS: 7783-95-1
EINECS: 232-037-5
OSN: 3084
ADR: 8,II
Merck Index: 14,8513